Principaux documents
SY3H3249F8EC
Synthonix Corporation
Methyl 2-(2-hydroxyphenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,6H2,1H3
Clé InChI
BVBSGGBDFJUSIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37939.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/37939.html