Principaux documents
SY3H3249F68C
Synthonix Corporation
3-Ethylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-ethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
WEDBHNMGFLTQNC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/38775.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38775.html