Principaux documents
SY3H3249F679
Synthonix Corporation
Ethyl 3,6-dichloropyridazine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.04
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3,6-dichloro-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O2/c1-2-13-7(12)4-3-5(8)10-11-6(4)9/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
KVWIASCXKZVAQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/38355.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38355.html