Principaux documents
SY3H3249F66C
Synthonix Corporation
Ethyl 2-cyanoisonicotinate
100 MG
36,74 €
250 MG
42,87 €
1 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: E38102-100MG
36,74 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
36,74 €
250 MG
42,87 €
1 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E38102-100MG
36,74 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-cyanoisonicotinate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-4-11-8(5-7)6-10/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
HZIKYLAZZZSYKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Black Solid
Product Link
https://synthonix.com/38102.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38102.html