Principaux documents
SY3H3249F2DF
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
1 G
26,94 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
Réf. du fournisseur: B38496-1G
26,94 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
26,94 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B38496-1G
26,94 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H
Clé InChI
CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/38496.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38496.html