Principaux documents
SY3H3249F210
Synthonix Corporation
4-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
250 MG
36,74 €
1 G
61,24 €
5 G
257,20 €
Réf. du fournisseur: B25850-250MG
36,74 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
36,74 €
1 G
61,24 €
5 G
257,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B25850-250MG
36,74 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
RXVJMXCAYIZVKM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25850.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25850.html