Principaux documents
SY3H3249F101
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-aminoacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl aminoacetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
Clé InChI
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38454.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/38454.html