Principaux documents
SY3H315B1134
Synthonix Corporation
3-(Hydrazinylmethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(hydrazinomethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-9-5-6-2-1-3-8-4-6/h1-4,9H,5,7H2
Clé InChI
NBJJWHRYXPBBPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36962.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36962.html