Principaux documents
SY3H315B10F2
Synthonix Corporation
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
VPAGKEZJDCSVOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36677.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36677.html