SY3H315B1043
Synthonix Corporation
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
Réf. du fournisseur: D37011-250MG
30,62 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: D37011-250MG
30,62 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3,5-difluoro-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11(12)13/h1-2H
Clé InChI
NZIZYTSUHGNYMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37011.html