Principaux documents
SY3H315B0E8B
Synthonix Corporation
Benzyl (2-aminoethyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 2-aminoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
QMMFTRJQCCVPCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/36901.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36901.html