SY3H315B0E53
Synthonix Corporation
1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone
Réf. du fournisseur: B36669-100MG
24,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B36669-100MG
24,50 €
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
HARITLZHGNEHDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36669.html