Principaux documents
SY3H315B0E3B
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
5 G
36,74 €
Réf. du fournisseur: A37782-250MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
5 G
36,74 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A37782-250MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
RPHQHEBXMAGQKB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37782.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37782.html