SY3H30452955
Synthonix Corporation
Methyl 6-bromo-3-chloropyrazine-2-carboxylate
Réf. du fournisseur: M9913-100MG
18,37 €
About This Item
Réf. du fournisseur: M9913-100MG
18,37 €
Iupac Name
methyl 6-bromo-3-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3
Clé InChI
ZDLDHAIWCZRNOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9913.html