Principaux documents
SY3H11AB2024
Synthonix Corporation
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c7-5-4-6-2-1-3-6/h7H,1-5H2
Clé InChI
ZVZDSUOAJCQVDF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95-98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/25441.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25441.html