Principaux documents
SY3H11AB1F6A
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
100 MG
355,18 €
250 MG
563,39 €
500 MG
943,06 €
Réf. du fournisseur: B1947-100MG
355,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
355,18 €
250 MG
563,39 €
500 MG
943,06 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.75
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B1947-100MG
355,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-9(13)6-12-5-8;/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
FINHAWHABHPACF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1947.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1947.html