Principaux documents
SY3514242545
Synthonix Corporation
3-(hydroxymethyl)oxetan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O3/c5-1-4(6)2-7-3-4/h5-6H,1-3H2
Clé InChI
TVRBHJADIOFJDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/31091.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31091.html