Principaux documents
SY3514242420
Synthonix Corporation
{5-Fluoro-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-indol-4-yl}boronic acid
500 MG
404,17 €
1 G
612,38 €
5 G
1 812,63 €
Réf. du fournisseur: F30069-500MG
404,17 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
404,17 €
1 G
612,38 €
5 G
1 812,63 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F30069-500MG
404,17 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-fluoro-1-(triisopropylsilyl)-1H-indol-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C17H27BFNO2Si/c1-11(2)23(12(3)4,13(5)6)20-10-9-14-16(20)8-7-15(19)17(14)18(21)22/h7-13,21-22H,1-6H3
Clé InChI
ZKSPJZIANXXTCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30069.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30069.html