Principaux documents
SY3514242009
Synthonix Corporation
Methyl trans-6-methylpiperidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
Clé InChI
AJUGGHOVBBTHCD-RNFRBKRXSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/29476.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29476.html