SY3514241962
Synthonix Corporation
2-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Réf. du fournisseur: A25593-100MG
171,47 €
About This Item
Réf. du fournisseur: A25593-100MG
171,47 €
Iupac Name
2-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-2-6-5-3-4(1)5;/h4-6H,1-3H2;1H
Clé InChI
GVKIWNRVZPBLKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25593.html