Principaux documents
SY3465084651
Synthonix Corporation
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h7,9H,1-6H2
Clé InChI
HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/22470.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22470.html