Principaux documents
SY3465084630
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N2O/c1-16-8-4-2-7(3-5-8)9-6-14-11(13)15-10(9)12/h2-6H,1H3
Clé InChI
HIFPSJNJLGNUIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20264.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20264.html