SY3465084616
Synthonix Corporation
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Réf. du fournisseur: D18818-100MG
146,97 €
About This Item
Réf. du fournisseur: D18818-100MG
146,97 €
Iupac Name
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-6(8)4-1-2-10-5(9)3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
Clé InChI
CXNARPJWYBRIKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18818.html