Principaux documents
SY3465084522
Synthonix Corporation
7-chloro-5-fluoro-1H-indole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.59
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-5-fluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5ClFN/c9-7-4-6(10)3-5-1-2-11-8(5)7/h1-4,11H
Clé InChI
JNIKEWVPWIHUOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/22696.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/22696.html