SY3465084380
Synthonix Corporation
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Réf. du fournisseur: B26192-1G
183,71 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B26192-1G
183,71 €
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-6-4-5-12(7-15)8(16)13-9(17)14-12/h4-7H2,1-3H3,(H2,13,14,16,17)
Clé InChI
UDAAVVGTVULJRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26192.html