Principaux documents
SY3465084280
Synthonix Corporation
benzyl 3-(methylamino)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 3-(methylamino)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-13-11-7-14(8-11)12(15)16-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13H,7-9H2,1H3
Clé InChI
YKLRQIQMOPHXKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/20785.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20785.html