Principaux documents
SY3465084202
Synthonix Corporation
tert-butyl 7-amino-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
250 MG
391,92 €
500 MG
722,60 €
1 G
1 371,72 €
Réf. du fournisseur: B19480-250MG
391,92 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
391,92 €
500 MG
722,60 €
1 G
1 371,72 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B19480-250MG
391,92 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-13(9-15)6-4-10(14)5-7-13/h10H,4-9,14H2,1-3H3
Clé InChI
QODLWXAMPOHERW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19480.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19480.html