Principaux documents
SY3465083988
Synthonix Corporation
cis-3-amino-1-methylcyclobutanecarboxylic acid hydrochloride
100 MG
416,42 €
250 MG
661,37 €
500 MG
1 102,28 €
Réf. du fournisseur: A20733-100MG
416,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
416,42 €
250 MG
661,37 €
500 MG
1 102,28 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A20733-100MG
416,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
(1s,3s)-3-amino-1-methylcyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-6(5(8)9)2-4(7)3-6;/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9);1H/t4-,6+;
Clé InChI
MOTVVKJYPXKJDW-JEXQPNKDSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20733.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20733.html