SY3432450376
Synthonix Corporation
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: M13009-100MG
698,11 €
About This Item
Réf. du fournisseur: M13009-100MG
698,11 €
Iupac Name
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-10(8-4-9-5-8)7-2-3-11-6-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
Clé InChI
UWSMFNFSSFRRBA-KLXURFKVSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13009.html