Principaux documents
SY3432449254
Synthonix Corporation
4-Cyclopropylpiperidin-4-ol
1 G
759,35 €
5 G
2 290,28 €
10 G
4 580,57 €
Réf. du fournisseur: C14364-1G
759,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
759,35 €
5 G
2 290,28 €
10 G
4 580,57 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C14364-1G
759,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyclopropyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-8(7-1-2-7)3-5-9-6-4-8/h7,9-10H,1-6H2
Clé InChI
AHIDHDSSUAYXBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14364.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14364.html