Principaux documents
SY3432449097
Synthonix Corporation
7-Chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
250 MG
268,21 €
1 G
549,90 €
Réf. du fournisseur: C14178-250MG
268,21 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
268,21 €
1 G
549,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C14178-250MG
268,21 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-4-6-2-3-10-8(9)7(6)11-5/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
XBELQASZFIGCOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14178.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14178.html