Principaux documents
SY3432448859
Synthonix Corporation
3-Bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
1 G
551,14 €
5 G
1 641,17 €
Réf. du fournisseur: B13912-1G
551,14 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
551,14 €
5 G
1 641,17 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B13912-1G
551,14 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-12-7-4-5(9(13)14)2-3-6(7)8(10)11-12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
DMDCLOZQWPLXRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13912.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13912.html