Principaux documents
SY3432448597
Synthonix Corporation
1-Boc-3-pyrrolidinecarbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-5-4-8(6-11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DWLADVOODHZCFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13549.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13549.html