Principaux documents
SY3432448459
Synthonix Corporation
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro MDL:
Iupac Name
butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12F2O2/c1-2-3-4-12-7(11)6-5-8(6,9)10/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
JHIWVOJDXOSYLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13359.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13359.html