Principaux documents
SY3432448338
Synthonix Corporation
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
100 MG
269,45 €
250 MG
551,14 €
500 MG
1 102,28 €
Réf. du fournisseur: D13218-100MG
269,45 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
269,45 €
250 MG
551,14 €
500 MG
1 102,28 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D13218-100MG
269,45 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6,6-difluorospiro[3.3]hept-2-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)3-6(4-7)1-5(10)2-6;/h5H,1-4,10H2;1H
Clé InChI
QXXFNNVWYZNJFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13218.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13218.html