Principaux documents
SY3432447864
Synthonix Corporation
7-Iodo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.02
Numéro MDL:
Iupac Name
7-iodo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4IN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10)
Clé InChI
LBYJLCPQLCSRHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12677.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12677.html