Principaux documents
SY3432447762
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
500 MG
110,23 €
1 G
146,97 €
Réf. du fournisseur: E12571-500MG
110,23 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
110,23 €
1 G
146,97 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E12571-500MG
110,23 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O2/c1-4-17-11(16)7-5-13-10-8(9(7)12)6(2)14-15(10)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QJXXEUYFFZWYCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12571.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12571.html