Documents
SY3428348678
Synthonix Corporation
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.19
Numéro MDL:
Iupac Name
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-3-9-4-2-7(1)5-8-6-7/h8H,1-6H2
Clé InChI
WZFOPYGRZNUWSP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/12040.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12040.html