Principaux documents
SY3428348528
Synthonix Corporation
5H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-6-5-4(1-2-8-5)9-3-10-6/h1-3,8H,(H2,7,9,10)
Clé InChI
YRVFQPBPZCRUDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1442.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1442.html