Principaux documents
SY3428348463
Synthonix Corporation
3-Nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
500 MG
390,68 €
1 G
549,90 €
5 G
1 541,95 €
Réf. du fournisseur: N11882-500MG
390,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
390,68 €
1 G
549,90 €
5 G
1 541,95 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: N11882-500MG
390,68 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H8N4O2/c11-10(12)5-4-8-9-3-1-2-7-6(5)9/h4,7H,1-3H2
Clé InChI
NRYKSXYBFPTTGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11882.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11882.html