SY3428348188
Synthonix Corporation
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Réf. du fournisseur: M10424-1G
24,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: M10424-1G
24,50 €
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(3-5-11)12(15)16/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10424.html