Principaux documents
SY3428347588
Synthonix Corporation
2-Cyanopyrimidine-5-carboxylic acid
100 MG
122,48 €
250 MG
220,46 €
500 MG
440,91 €
Réf. du fournisseur: C11341-100MG
122,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
122,48 €
250 MG
220,46 €
500 MG
440,91 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C11341-100MG
122,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyano-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3N3O2/c7-1-5-8-2-4(3-9-5)6(10)11/h2-3H,(H,10,11)
Clé InChI
GZCITSSHGGYVFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11341.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11341.html