SY3428347518
Synthonix Corporation
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Réf. du fournisseur: C10590-1G
37,97 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: C10590-1G
37,97 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-chloro-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H5ClN2OS/c1-11-6-8-2-4(3-10)5(7)9-6/h2-3H,1H3
Clé InChI
VMNYMIKGYQYJHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10590.html