Principaux documents
SY3428347395
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-oxa-spiro[3.3]heptane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.04
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h5H,1-4H2
Clé InChI
XKOKPSLLDKSYFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11409.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11409.html