Principaux documents
SY3428347174
Synthonix Corporation
(2S,5R)-5-(tert-Butoxycarbonylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
1 G
195,96 €
5 G
906,32 €
10 G
1 555,43 €
Réf. du fournisseur: A11765-1G
195,96 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
195,96 €
5 G
906,32 €
10 G
1 555,43 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A11765-1G
195,96 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-anhydro-5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,4,5-trideoxy-L-erythro-hexonic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7-4-5-8(9(13)14)16-6-7/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m1/s1
Clé InChI
NROSRTMHTJHLLE-SFYZADRCSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11765.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11765.html