Principaux documents
SY3397819306
Synthonix Corporation
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO5/c12-8-1-2-9(13)11(8)16-10(14)7-3-5-15-6-4-7/h7H,1-6H2
Clé InChI
NNOVNCLITMBYRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10022.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10022.html