Principaux documents
SY3390162376
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(oxetan-3-ylamino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-oxetanylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-13(2,3)18-12(16)15-6-4-10(5-7-15)14-11-8-17-9-11/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
SRLOABIBNBVMQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://synthonix.com/8518.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8518.html