Principaux documents
SY3390162214
Synthonix Corporation
1-Boc-3-bromoazetidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-4-6(9)5-10/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
RUTPPPNQDPSSBM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7997.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7997.html