Principaux documents
SY3390162203
Synthonix Corporation
4-Amino-1-methylpiperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Clé InChI
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7503.html