Principaux documents
SY3390162131
Synthonix Corporation
4,4-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
250 MG
451,92 €
500 MG
696,87 €
1 G
1 260,26 €
Réf. du fournisseur: D7018-250MG
451,92 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
451,92 €
500 MG
696,87 €
1 G
1 260,26 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D7018-250MG
451,92 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4-difluoro-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-5(7,8)2-4-9/h1-4H2
Clé InChI
QSGQFPJNSNFIMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7018.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/7018.html